Merck
ENAH5802E94F
Enamine
1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.08
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6Cl2N2O2/c11-8-2-1-7(3-9(8)12)14-5-6(4-13-14)10(15)16/h1-5H,(H,15,16)
InChI Key
CORVHHUARAOGDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427653
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427653