Merck
ENAH5802E866
Enamine
2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.65
MDL番号:
Iupac Name
2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O2.ClH/c1-5-3-7(9(13)14)11-12-4-6(2)10-8(5)12;/h3-4H,1-2H3,(H,13,14);1H
InChI Key
OGBQYVKFLPTHRL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764294
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764294