Merck
ENAH5802E7E8
Enamine
5-methyl-3-(propan-2-yl)-4,5-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
Iupac Name
3-isopropyl-5-methyl-2,5-dihydroisoxazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-5(2)6-4-8(3,7(10)11)12-9-6/h4-5,9H,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
WISFZMCWNYRZSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234894
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234894