Merck
ENAH5802E7D6
Enamine
methyl 2-amino-3-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.6
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(2,5-dichlorothiophen-3-yl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9Cl2NO2S.ClH/c1-13-8(12)5(11)2-4-3-6(9)14-7(4)10;/h3,5H,2,11H2,1H3;1H
InChI Key
JOCRQCSBGWXYMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440424
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440424