Merck
ENAH5802E7D4
Enamine
4-(1-fluoroethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.17
MDL番号:
Iupac Name
4-(1-fluoroethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
APTIEBMILUDOJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426393
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426393