Merck
ENAH5802E7BB
Enamine
3-cyclopropylpyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.64
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropylpicolinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9NO2.ClH/c11-9(12)8-7(6-3-4-6)2-1-5-10-8;/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,11,12);1H
InChI Key
WOHGBLDXWFAANK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605752
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1605752
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)