Merck
ENAH5802E7AF
Enamine
2-methoxy-2-(oxolan-2-yl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-2-(tetrahydrofuran-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c1-10-6(7(8)9)5-3-2-4-11-5/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
PXJBJYKDKVKHGD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6277108
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6277108
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)