Merck
ENAH5802E7A2
Enamine
3-methylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
Iupac Name
3-methylbicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O2/c1-5-6-2-3-7(4-6)8(5)9(10)11/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
YZBOGUZXKOTDJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432358
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432358