Merck
ENAH5802E77A
Enamine
2-{bicyclo[3.1.0]hexan-1-yl}acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
Iupac Name
bicyclo[3.1.0]hex-1-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)5-8-3-1-2-6(8)4-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
InChI Key
FYHBFSYKSVEITO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435231
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435231
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)