Merck
ENAH5802E705
Enamine
[2-fluoro-4-(2-methylpropyl)phenyl]boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.03
MDL番号:
mp
96-100
Iupac Name
(2-fluoro-4-isobutylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BFO2/c1-7(2)5-8-3-4-9(11(13)14)10(12)6-8/h3-4,6-7,13-14H,5H2,1-2H3
InChI Key
NTHBRMLLSUXEEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427457
Melting Point
96-100
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427457