Merck
ENAH5802E613
Enamine
5-cyclopropyl-3-methoxy-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.16
MDL番号:
Iupac Name
5-cyclopropyl-3-methoxyisoxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-12-7-5(8(10)11)6(13-9-7)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
CXEYLHLVRMCDDY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428064
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7428064