Merck
ENAH5802E58F
Enamine
methyl 2-(4-aminobenzenesulfonyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.26
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-((4-aminophenyl)sulfonyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H11NO4S/c1-14-9(11)6-15(12,13)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H,6,10H2,1H3
InChI Key
MNCLAGZQUDFQBF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3642314
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3642314