Merck
ENAH5802E511
Enamine
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-2,7-naphthyridine-1-carboxylate dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-2,7-naphthyridine-1-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.2ClH/c1-14-10(13)9-8-6-11-4-2-7(8)3-5-12-9;;/h3,5,11H,2,4,6H2,1H3;2*1H
InChI Key
JOEIHQKDMZYUBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355851
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355851