Merck
ENAH5802E4CB
Enamine
methyl (2S,4R)-4-methoxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.65
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2S,4R)-4-methoxy-2-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-10-5-3-6(8-4-5)7(9)11-2;/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3;1H/t5-,6+;/m1./s1
InChI Key
MDQRVWFFHPYBJV-IBTYICNHSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442982
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442982