Merck
ENAH5802E450
Enamine
methyl 4-iodo-2-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
307.04
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-iodo-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6INO4/c1-14-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
BOKIFDFIGLFMFY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3419373
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3419373
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)