Merck
ENAH5802E448
Enamine
tert-butyl N-(2-bromo-6-methoxypyridin-3-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
303.16
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2-bromo-6-methoxypyridin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H15BrN2O3/c1-11(2,3)17-10(15)13-7-5-6-8(16-4)14-9(7)12/h5-6H,1-4H3,(H,13,15)
InChI Key
ALOXPFRSCMRUDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739209
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739209
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)