Merck
ENAH5802E326
Enamine
2-fluoro-3-iodoaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.48
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-3-iodoaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5FIN.ClH/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9;/h1-3H,9H2;1H
InChI Key
SYMGBVJUPOMQLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432859
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432859