Merck
ENAH5802E2FF
Enamine
2-chloro-3-(1,1-difluoroethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.58
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-3-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)5-3-2-4-11-6(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
HDMHZDHLHJWLLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6781575
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6781575
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)