Merck
ENAH5802E2AB
Enamine
3-bromo-N1,N1-dimethylbenzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.09
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-N1,N1-dimethylbenzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c1-11(2)7-5-3-4-6(9)8(7)10/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI Key
UIIJEKUOYNZBMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2988160
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2988160