Merck
ENAH5802E2A7
Enamine
4-bromo-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.06
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
Inchi Code
1S/C9H8BrF/c10-8-4-5-9(11)7-3-1-2-6(7)8/h4-5H,1-3H2
InChI Key
VZLBJLDJCNQDAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444668
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444668
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)