Merck
ENAH5802E238
Enamine
5-bromo-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
mp
84-86
Iupac Name
5-bromo-6-methyl-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c1-4-6(7)5(2-8)10-3-9-4/h3H,1H3
InChI Key
IHVQXLDXNIMTEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954825
Melting Point
84-86
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954825