Merck
ENAH5802E1FC
Enamine
methyl 2-amino-3-methoxy-3-methylbutanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.66
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-methoxy-3-methylbutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO3.ClH/c1-7(2,11-4)5(8)6(9)10-3;/h5H,8H2,1-4H3;1H
InChI Key
UEKFCFWYAQGLPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427575
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427575
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)