Merck
ENAH5802E150
Enamine
2-amino-4-(1H-indol-3-yl)butanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.72
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-4-(1H-indol-3-yl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14N2O2.ClH/c13-10(12(15)16)6-5-8-7-14-11-4-2-1-3-9(8)11;/h1-4,7,10,14H,5-6,13H2,(H,15,16);1H
InChI Key
ZQHQFKHGVKKDCS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432104
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432104