Merck
ENAH5802E147
Enamine
3-amino-5-(dimethylphosphoryl)benzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.63
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-(dimethylphosphoryl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12NO3P.ClH/c1-14(2,13)8-4-6(9(11)12)3-7(10)5-8;/h3-5H,10H2,1-2H3,(H,11,12);1H
InChI Key
VOFRHXZURNGAGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355740
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355740