Merck
ENAH5802E12B
Enamine
(1s,3s)-3-hydroxy-3-(piperidin-4-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.71
MDL番号:
Iupac Name
(1s,3s)-3-hydroxy-3-(piperidin-4-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO3.ClH/c12-9(13)7-5-10(14,6-7)8-1-3-11-4-2-8;/h7-8,11,14H,1-6H2,(H,12,13);1H/t7-,10+;
InChI Key
UAKWRSJEOVZHHT-QEEIDYIGSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426758
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426758
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)