Merck
ENAH5802E11C
Enamine
3-aminoisoquinoline-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.19
MDL番号:
Iupac Name
3-aminoisoquinoline-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(12-8)10(13)14/h1-5H,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI Key
LVZMMMGBDNDJDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426197
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426197