Merck
ENAH5802E0FB
Enamine
3-tert-butylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.7
MDL番号:
Iupac Name
3-(tert-butyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-8(2,3)9(7(11)12)4-5-10-6-9;/h10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12);1H
InChI Key
YHQWWMOHRQFWQJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433064
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433064
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)