Merck
ENAH5802E0C5
Enamine
(3R,4R)-3-amino-4-methoxypentanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.63
MDL番号:
Iupac Name
(3R,4R)-3-amino-4-methoxypentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO3.ClH/c1-4(10-2)5(7)3-6(8)9;/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m1./s1
InChI Key
BDPZPOXENHKTCI-TYSVMGFPSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764035
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764035
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)