Merck
ENAH5802E09F
Enamine
4-fluoro-3-nitrobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.6
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-nitrobenzimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6FN3O2.ClH/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)11(12)13;/h1-3H,(H3,9,10);1H
InChI Key
IXIDOTXEUCMBSX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440209
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440209