Merck
ENAH5802E042
Enamine
3-amino-5-bromo-N-methylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.08
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-bromo-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-11-8(12)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
UTWLHIBXQJXIMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-874631
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-874631
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)