Merck
ENAH5802E040
Enamine
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2,2-dimethyl-5-oxopiperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-10(2,3)16-9(15)13-6-8(14)12-7-11(13,4)5/h6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
InChI Key
RLHNKFYDRHHRGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7204293
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7204293
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)