Merck
ENAH5802DE54
Enamine
ethyl 3-[(2-aminophenyl)amino]-2-cyanoprop-2-enoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.25
MDL番号:
mp
154-156
Iupac Name
ethyl (2E)-3-(2-aminoanilino)-2-cyano-2-propenoate
Inchi Code
1S/C12H13N3O2/c1-2-17-12(16)9(7-13)8-15-11-6-4-3-5-10(11)14/h3-6,8,15H,2,14H2,1H3/b9-8+
InChI Key
LSJXPESTPINVSW-CMDGGOBGSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05418
Melting Point
154-156
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05418