Merck
ENAH5802DD6A
Enamine
5-bromo-2-ethyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.09
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-ethylthiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H6BrNOS/c1-2-5-8-4(3-9)6(7)10-5/h3H,2H2,1H3
InChI Key
NEHYBPCAFHDADB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439958
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439958
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)