コンテンツぞスキップ
Merck
ENAH5802DCE8
Enamine
(1s,3s)-3-(methoxymethoxy)cyclobutane-1-carbaldehyde
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
CAS番号:
分子量:
144.17
MDL番号:
Iupac Name
(1s,3s)-3-(methoxymethoxy)cyclobutane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-9-5-10-7-2-6(3-7)4-8/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3/t6-,7+
InChI Key
JLCXDRUDGJFARZ-KNVOCYPGSA-N
保管枩床
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426880
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7426880
詊隓成瞟曞COA
補品のロット番号・バッチ番号を入力しお、詊隓成瞟曞COA を怜玢できたす。ロット番号・バッチ番号は、補品ラベルに「Lot」たたは「Batch」に続いお蚘茉されおいたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス