Merck
ENAH5802DB1A
Enamine
2-(4-ethylmorpholin-2-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.23
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-ethylmorpholin-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-2-9-4-6-11-8(7-9)3-5-10/h8,10H,2-7H2,1H3
InChI Key
JZQOIUZQMIOKDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6855639
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6855639