Merck
ENAH5802DACE
Enamine
(5,5-dimethylpiperidin-3-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
Iupac Name
(5,5-dimethylpiperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)3-7(5-10)4-9-6-8/h7,9-10H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
SOYCTOBKYIESAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7253634
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7253634
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)