Merck
ENAH5802DA7C
Enamine
4-amino-3-methoxybutan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
119.16
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-3-methoxybutan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c1-8-5(4-6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
InChI Key
LHIBRNSDFBVNGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6288594
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6288594
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)