Merck
ENAH5802DA31
Enamine
3-methanesulfonyl-1-[4-(prop-2-yn-1-yl)piperazin-1-yl]propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.34
MDL番号:
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)-1-(4-(prop-2-yn-1-yl)piperazin-1-yl)propan-1-one
Inchi Code
1S/C11H18N2O3S/c1-3-5-12-6-8-13(9-7-12)11(14)4-10-17(2,15)16/h1H,4-10H2,2H3
InChI Key
ZLWTVXCYEJTAMU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440141
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7440141
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)