Merck
ENAH5802D9CE
Enamine
1-amino-2-(4,4-dimethylcyclohexyl)propan-2-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.77
MDL番号:
Iupac Name
1-amino-2-(4,4-dimethylcyclohexyl)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23NO.ClH/c1-10(2)6-4-9(5-7-10)11(3,13)8-12;/h9,13H,4-8,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
IPWVDXGPEMTUET-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435095
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435095