Merck
ENAH38A2DB6D
Enamine
2-(5,5-dimethylmorpholin-2-yl)acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.67
MDL番号:
Iupac Name
2-(5,5-dimethylmorpholin-2-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c1-8(2)5-12-6(4-9-8)3-7(10)11;/h6,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);1H
InChI Key
QYYBBASPKHNBKA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355086
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355086
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)