Merck
ENAH38A2DAF7
Enamine
2-[(4-iodophenyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
340.12
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-iodoanilino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H9IN2O2/c13-8-3-5-9(6-4-8)15-11-10(12(16)17)2-1-7-14-11/h1-7H,(H,14,15)(H,16,17)
InChI Key
YVCSGCCOQHVDML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354363
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354363
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)