Merck
ENAH38A2DAE3
Enamine
2-tert-butyl-1-methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.77
MDL番号:
Iupac Name
2-(tert-butyl)-1-methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H23N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-6-8-11(9,4)12;/h9H,5-8,12H2,1-4H3;1H
InChI Key
KSGUNUUKTMPYNK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354269
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354269
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)