Merck
ENAH38A2DAC8
Enamine
methyl 1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.16
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.2ClH/c1-13-8(12)9(2-3-9)11-6-4-10-5-7-11;;/h10H,2-7H2,1H3;2*1H
InChI Key
URECKXQBVSRRQT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354159
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354159