Merck
ENAH38A2DAAF
Enamine
methyl 2-amino-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pentanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.66
MDL番号:
Iupac Name
methyl (R)-2-amino-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pentanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14F3NO2.ClH/c1-5(2)4-7(12,6(13)14-3)8(9,10)11;/h5H,4,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
XXCLBVPOZAAKMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354000
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354000