Merck
ENAH38A2DA81
Enamine
[2-(3-bromophenoxy)ethyl]dimethylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.59
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-bromophenoxy)-N,N-dimethylethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14BrNO.ClH/c1-12(2)6-7-13-10-5-3-4-9(11)8-10;/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3;1H
InChI Key
VQZLCFTVLRSXFA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353658
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7353658
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)