Merck
ENAH38A2D9E0
Enamine
3,4,4-trimethylcyclohexan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.72
MDL番号:
Iupac Name
3,4,4-trimethylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-7-6-8(10)4-5-9(7,2)3;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H
InChI Key
KRBPJKNTGVHOJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352395
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352395