Merck
ENAH38A2D909
Enamine
1,6-diethyl-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.27
MDL番号:
Iupac Name
1,6-diethyl-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-4-8-6-9(12(16)17)10-7(3)14-15(5-2)11(10)13-8/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI Key
WECJIZTWHCBWCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764809
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764809
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)