Merck
ENAH38A2D8F1
Enamine
5H,6H,7H,8H,9H-pyrido[4,3-c]azepine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.67
MDL番号:
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-pyrido[4,3-c]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c1-2-8-6-11-5-3-9(8)7-10-4-1;/h3,5-6,10H,1-2,4,7H2;1H
InChI Key
YSAZWIMLUQBCAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764691
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764691
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)