Merck
ENAH38A2D8A0
Enamine
3-(methanesulfinylmethyl)azetidine; trifluoroacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.24
MDL番号:
Iupac Name
3-((methylsulfinyl)methyl)azetidine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H11NOS.C2HF3O2/c1-8(7)4-5-2-6-3-5;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,2-4H2,1H3;(H,6,7)
InChI Key
MIIDHQXNZYADMS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764158
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764158
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)