Merck
ENAH38A2D848
Enamine
3-amino-1-(4-methoxyphenyl)piperidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.27
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-1-(4-methoxyphenyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)14-8-2-3-11(13)12(14)15/h4-7,11H,2-3,8,13H2,1H3
InChI Key
GSQOUHCJKCYNPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
93
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762739
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762739